Chuyển đến phần Nội dung
Merck
SAB1404058
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46 antibody produced in mouse
clone 1B6, ascites fluid
Từ đồng nghĩa:
MCP, MGC26544, MIC10, TLX, TRA2.10
Đăng nhậpđể Xem giá theo tổ chức & hợp đồng
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Tài liệu quan trọng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1B6, monoclonal
mol wt
antigen ~37 kDa
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD46(4179)
General description
The protein encoded by this gene is a type I membrane protein and is a regulatory part of the complement system. The encoded protein has cofactor activity for inactivation of complement components C3b and C4b by serum factor I, which protects the host cell from damage by complement. In addition, the encoded protein can act as a receptor for the Edmonston strain of measles virus, human herpesvirus-6, and type IV pili of pathogenic Neisseria. Finally, the protein encoded by this gene may be involved in the fusion of the spermatozoa with the oocyte during fertilization. This gene is found in a cluster on chromosome 1q32 with other genes encoding structural components of the complement system. At least fourteen different transcript variants encoding fourteen different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CD46 (AAH30594, 36 a.a. ~ 135 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEPPTFEAMELIGKPKPYYEIGERVDYKCKKGYFYIPPLATHTICDRNHTWLPVSDDACYRETCPYIRDPLNGQAVPANGTYEFGYQMHFICNEGYYLIG
Physical form
Clear solution
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp?  
Thử Công cụ chọn lựa sản phẩm. của chúng tôi
Lớp lưu trữ
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật