Chuyển đến phần Nội dung
Merck
SAB4504429
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Histone H3.1 (pSer10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Từ đồng nghĩa:
Anti-H3.1, Anti-H3/c, Anti-H3C1, Anti-H3C10, Anti-H3C11, Anti-H3C12, Anti-H3C2, Anti-H3C4, Anti-H3C6, Anti-H3C8, Anti-H3FC, Anti-HIST1H3C
Đăng nhậpđể Xem giá theo tổ chức & hợp đồng
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Tài liệu quan trọng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 15 kDa
species reactivity
human, rat, mouse
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
General description
Mammals contain three main classes of histone H3 variants: the replicative histones (H3.1 and H3.2), the replacement histone (H3.3) and the centromeric histone (Cenp-A). H3.1 is also called as HIST1H3E. It is mainly expressed in the S phase. HIST1H3E is located on human chromosome 6p22.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Histone H3.1 around the phosphorylation site of Ser10.
Immunogen Range: 1-50
Biochem/physiol Actions
Histone proteins are basic building blocks of chromatin. Mutations in histone H3 results in adult cerebellar high-grade gliomas. It controls protein-protein interactions to induce binding of trans-acting factors that drive chromatin condensation. H3.1 acts as a replication-dependent histone.
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp?  
Thử Công cụ chọn lựa sản phẩm. của chúng tôi
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật