Chuyển đến phần Nội dung
Merck
SAB4700431
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Từ đồng nghĩa:
Anti-Membrane Cofactor Protein
Đăng nhậpđể Xem giá theo tổ chức & hợp đồng
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
Tài liệu quan trọng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MEM-258, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD46(4179)
Danh mục liên quan
General description
The antibody MEM-258 recognizes an epitope on SCR4 (the membrane-proximal SCR) domain of CD46 (Membrane cofactor protein). CD46 is 56-66 kDa dimeric transmembrane protein expressed on T and B lymphocytes, platelets, monocytes, granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and fibroblast; it is negative on erythrocytes.
Immunogen
HPB-ALL human T cell line
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp?  
Thử Công cụ chọn lựa sản phẩm. của chúng tôi
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật