SAB5100009
Imprint ® ChiP-Validated Anti-methyl-Histone H3 (Me-Lys4) (H3K4me1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Từ đồng nghĩa:
Anti-H3F3A H3.3A H3F3 PP781 H3F3B H3.3B, Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A HIST2H3C H3F2 H3FM HIST2H3D
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, frog, chicken, mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350), H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078), H3f3b(15081), Hist1h3I(319153), Hist1h3a(360198), Hist1h3b(319150), Hist1h3c(319148), Hist1h3d(319149), Hist1h3e(319151), Hist1h3f(260423), Hist1h3g(97908), Hist1h3h(319152), Hist2h3b(319154), Hist2h3c1(15077), Hist2h3c2(97114)
Quality
Physical form
Legal Information
Disclaimer
Không tìm thấy sản phẩm phù hợp?
Thử Công cụ chọn lựa sản phẩm. của chúng tôi
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật