Chuyển đến phần Nội dung
Merck
SRP0584
Sigma-Aldrich
Human CD46-C, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Từ đồng nghĩa:
membrane co-factor protein
Đăng nhậpđể Xem giá theo tổ chức & hợp đồng
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
Tài liệu quan trọng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
32.8 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD46(4179)
General description
Human CD46-C, also known as membrane co-factor protein, GenBank Accession No. BC_030594, a.a. 35-285 and 301-328 with C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 35.2 kDa (precursor), 32.8 kDa (mature). Note: this protein is expressed with a 34 amino acid signal sequence that is cleaved after secretion and is heavily glycosylated, resulting in a protein that runs at a higher apparent MW.
Physical form
Aqueous solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Giấy tờ section.
Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ khách hàng
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật