Chuyển đến phần Nội dung
Merck
50295-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å HILIC (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Đăng nhậpđể Xem giá theo tổ chức & hợp đồng
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Tài liệu quan trọng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Product Name
Ascentis® Express HILIC, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L3
product line
Ascentis®
feature
endcapped: no
packaging
pkg of 3 ea
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
5 mm × 2.1 mm
surface area
90 m2/g
matrix
superficially porous particle
matrix active group
silica phase
particle size
5 μm
pore size
90 Å
operating pH
1-8
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Đang tìm sản phẩm tương tự? Truy cập Hướng dẫn so sánh sản phẩm
General description
Ascentis® Express Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of Ascentis Express columns. These Ascentis Express guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridges are packed with Ascentis Express Fused-Core® particles. Order guard column holder separately.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Lớp lưu trữ
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Giấy tờ section.
Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ khách hàng
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật