MABN698
Anti-FABP2 Antibody, clone 9A9B7B3
ascites fluid, clone 9A9B7B3, from mouse
Sinônimo(s):
Fatty acid-binding protein, intestinal, Fatty acid-binding protein 2, Intestinal-type fatty acid-binding protein, I-FABP
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A9B7B3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FABP2(2169)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected FABP2 in human small Intestine tissues.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected FABP2 in LOVO cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected FABP2 in human small intestine tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Human small intestine tissue lysate