Principaux documents
762296
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
95%
Synonyme(s) :
2,4-Dichloro-5,6-trimethylenepyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6Cl2N2
CAS Number:
Poids moléculaire :
189.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
71-79 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1nc(Cl)c2CCCc2n1
InChI
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-4-2-1-3-5(4)10-7(9)11-6/h1-3H2
Clé InChI
GDHHAOFBLGZCMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable