Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

922315

Sigma-Aldrich

Triethylammonium bis(catecholato)iodomethylsilicate

≥95%

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10IO4Si.C6H15N.H
CAS Number:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22

Niveau de qualité

Essai

≥95%

Forme

powder

Pf

141-143 °C

Température de stockage

−20°C

Application

Product is a benchtop stable reagent for the photocatalyzed cyclopropanation of olefins under mild conditions. Side reactions involving typically reactive functional groups are avoided, allowing chemoselective and rapid conversion of olefins to the medicinally relevant cyclopropyl moeity.

Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique