Principaux documents
GF02797690
Iron
rod, 4 mm diameter, length 200 mm, purity 98+%
Synonyme(s) :
FE007929
About This Item
Formule linéaire :
Fe
CAS Number:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 027-976-90
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Longueur
200 mm
Diamètre
4 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable