Principaux documents
GF57414179
Titanium
rod, 1000mm, diameter 6mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007921
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ti
CAS Number:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.6%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 574-141-79
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 mm × 6.0 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N