Principaux documents
GF25901771
Titanium
lump, 6 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
TI006102
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ti
CAS Number:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99.99%
Forme
lumps
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 259-017-71
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des fragments
6 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable