Principaux documents
L166812
DIMETHYL THIENO(3,2-B)THIOPHENE-2,5-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8O4S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
256.301
Numéro MDL:
Autres remarques