Principaux documents
L251100
1-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
258.276
Numéro MDL:
Autres remarques