Principaux documents
PH007277
3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-sulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2O3S2
CAS Number:
Poids moléculaire :
244.293
Numéro MDL:
Autres remarques