Principaux documents
PH009695
1-[4-(dimethylamino)-3,5-dinitrophenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N4O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
306.237
Numéro MDL:
Autres remarques