Principaux documents
PH009863
[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
257.292
Numéro MDL:
Autres remarques