Principaux documents
PH010735
(2-amino-5-chlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClNO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
261.71
Numéro MDL:
Autres remarques