Principaux documents
R157791
(3-METHOXYMETHYL-BENZYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26BrOP
CAS Number:
Poids moléculaire :
477.385
Numéro MDL:
Autres remarques