Principaux documents
R184101
3-ALPHA,11-BETA-DIHYDROXY-5-ALPHA-ANDROSTAN-17-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H30O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
306.449
Numéro MDL:
Autres remarques