Principaux documents
R257885
6-AMINO-2-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-HEXANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
280.326
Numéro MDL:
Autres remarques