R512737
6-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-HEXANOIC ACID 3,6-DI-CL-4-ME-2-OXO-2H-CHROMEN-7YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23Cl2NO6
CAS Number:
Poids moléculaire :
492.36
Numéro MDL:
Produits recommandés