Principaux documents
R275638
2-(1,3-DIOXO-1H-BENZO[DE]ISOQUINOLIN-2(3H)-YL)-4-METHYL-N-(4-NITROPHENYL)PENTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
431.452
Numéro MDL:
Autres remarques