Principaux documents
R290556
(2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, TETRAFLUORO BORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22BF4OP
CAS Number:
Poids moléculaire :
468.243
Numéro MDL:
Autres remarques