Principaux documents
R360732
QUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID (5-BR-1-ME-2-OXO-1,2-2H-INDOL-3-YLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13BrN4O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
409.245
Numéro MDL:
Autres remarques