Principaux documents
R411299
2-CHLORO-3-HYDROXY-2,3-DIHYDRO-(1,4)NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7ClO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
210.618
Numéro MDL:
Autres remarques