Principaux documents
S138444
2-CHLORO-3-DIMETHYLAMINO-(1,4)NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10ClNO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
235.672
Numéro MDL:
Autres remarques