Principaux documents
R413658
N-(5-(3-NITRO-PHENYL)-FURAN-2-YLMETHYLENE)-N'-PHENYL-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N3O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
307.311
Numéro MDL:
Autres remarques