Principaux documents
R416495
3-DIMETHYLAMINO-1-(4-METHOXY-PHENYL)-PROPAN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
207.275
Numéro MDL:
Autres remarques