Principaux documents
R537195
3-METHOXY-7-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-5,6-DIHYDRO-BENZO(C)ACRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N3O
CAS Number:
Poids moléculaire :
359.475
Numéro MDL:
Autres remarques