Principaux documents
R537209
3-METHOXY-7-MORPHOLIN-4-YL-5,6-DIHYDRO-BENZO(C)ACRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22N2O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
346.433
Numéro MDL:
Autres remarques