Principaux documents
R538817
2-(3,4-DIHYDROXY-5-METHOXY-BENZYLIDENE)-MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
216.198
Numéro MDL:
Autres remarques