R543985
3-CHLORO-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15ClF3N5OS
CAS Number:
Poids moléculaire :
501.921
Numéro MDL:
Produits recommandés