Principaux documents
R788015
TRIPHENYL(3-PYRIDINYLMETHYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClNP
CAS Number:
Poids moléculaire :
389.868
Numéro MDL:
Autres remarques