Principaux documents
S10279
ETHYL 1,4-DIHYDRO-1-(2-FLUOROETHYL)-4-OXO-6,7,8-TRIFLUORO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11F4NO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
317.242
Numéro MDL:
Autres remarques