Principaux documents
S286087
1,1,4,4-TETRAMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-NAPHTHALENE-2,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
220.314
Numéro MDL:
Autres remarques