Principaux documents
T165719
3,3'-DIETHYL-5,5'-DIMETHYL[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
270.375
Numéro MDL:
Autres remarques