S48640
1-(BIS-AZIRIDIN-1-YL-PHOSPHINOTHIOYL)-2-TRICHLOROMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12Cl3N4PS
CAS Number:
Poids moléculaire :
333.608
Numéro MDL:
Produits recommandés