Principaux documents
S643262
N,N'-BIS(2-HYDROXY-1-NAPHTHYLMETHYLENE)-1,4-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H20N2O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
416.484
Numéro MDL:
Autres remarques