Principaux documents
S643572
N,N'-BIS(4-HYDROXYBENZYLIDENE)-1,4-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
316.363
Numéro MDL:
Autres remarques