Principaux documents
S784516
TERT-BUTOXYCARBONYL-L-METHIONINE N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22N2O6S
CAS Number:
Poids moléculaire :
346.405
Numéro MDL:
Autres remarques