Principaux documents
S797464
1-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)-3-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3OS
CAS Number:
Poids moléculaire :
301.413
Numéro MDL:
Autres remarques