Principaux documents
S845922
1-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)-3-(2-ETHYLPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21N3O
CAS Number:
Poids moléculaire :
283.376
Numéro MDL:
Autres remarques