Principaux documents
S850233
6H,7,8-DIHYDRO(1)BENZOPYRANO(3,2-D)XANTHENE COMPOUND WITH HYDROCHLORIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
288.349
Numéro MDL:
Autres remarques