Principaux documents
S865753
9,10-DIHYDRO-9,10-ETHENOANTHRACENE-11,12-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
292.294
Numéro MDL:
Autres remarques