Principaux documents
S866768
(2-(1,4-CYCLOHEXADIEN-1-YLOXY)ETHYL)DIETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H21NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
195.307
Numéro MDL:
Autres remarques