Principaux documents
S963305
1-O-METHYL-2,3,4-TRI-O-BENZOYL-ALPHA-L-ARABINOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H24O8
CAS Number:
Poids moléculaire :
476.488
Numéro MDL:
Autres remarques