Principaux documents
S963771
1-O-BENZOYL-2,3,4-TRI-O-BENZYL-ALPHA-L-ARABINOSE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H32O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
524.619
Numéro MDL:
Autres remarques