Principaux documents
S981516
1-(N,N-DIMETHYLCARBAMOYL)-4-(2-SULFOETHYL)-PYRIDINIUM HYDROXIDE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14N2O4S
CAS Number:
Poids moléculaire :
258.298
Numéro MDL:
Autres remarques