Principaux documents
S239372
2-(3-SULFOPROPYL)ISOQUINOLINIUM HYDROXIDE,INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13NO3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
251.306
Numéro MDL:
Autres remarques